Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbaldehyd 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111513-1G OR111513-5G OR111513-250MG
APOSOR111513-1GEA 340 CHF
APOSOR111513-1G APOSOR111513-5G APOSOR111513-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbaldehyd 96%
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbaldehyd
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146.15 g/mol
Melting Pt: 151…153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772808
CAS-Nummer: 116355-16-9