6-Bromo-7-methylquinoxaline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111498-1G
OR111498-250MG
APOSOR111498-1GEA
1140
CHF
APOSOR111498-1G
APOSOR111498-250MG
6-Bromo-7-methylquinoxaline
6-Bromo-7-methylquinoxaline
Formel:
C₉H₇BrN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16987756 CAS-Nummer: 646504-80-5 |