6-Cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinonitrile
OR111473-1G
OR111473-250MG
APOSOR111473-1GEA
57.5
CHF
APOSOR111473-1G
APOSOR111473-250MG
6-Cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
6-Cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel:
C₉H₈N₂O MW: 160,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11553070 CAS-Nummer: 847144-72-3 |