3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
OR111469-1G OR111469-250MG OR111469-500MG OR111469-2.5G
APOSOR111469-1GEA 549 CHF
APOSOR111469-1G APOSOR111469-250MG APOSOR111469-500MG APOSOR111469-2.5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₆Cl₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06202847
CAS-Nummer: 22002-17-1