4-Dimethoxymethylpyrimidin-2-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111450-1G OR111450-5G
APOSOR111450-1GEA 112 CHF
APOSOR111450-1G APOSOR111450-5G
4-Dimethoxymethylpyrimidin-2-ylamine
4-Dimethoxymethylpyrimidin-2-ylamine
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169,1800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864792
CAS-Nummer: 165807-05-6