3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR111421-1G OR111421-250MG OR111421-500MG
APOSOR111421-1GEA 671 CHF
APOSOR111421-1G APOSOR111421-250MG APOSOR111421-500MG
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₄S
MW: 247.32 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26099141
CAS-Nummer: 590409-14-6