4-Brom-2-nitrotoluol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11140-100G OR11140-25G
APOSOR11140-100GEA 61 CHF
APOSOR11140-100G APOSOR11140-25G
4-Brom-2-nitrotoluol 96%
4-Brom-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Siedepunkt: 130 °C/12mmHg
Melting Pt: 45…48 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041243
CAS-Nummer: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3