4-Brom-N,N-dimethylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11136-500G
APOSOR11136-500GEA 81.9 CHF
APOSOR11136-500G
4-Brom-N,N-dimethylanilin
4-Brom-N,N-dimethylanilin
Formel: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Siedepunkt: 264 °C
Melting Pt: 52…54 °C
Flash-Pt: >113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000093
CAS-Nummer: 586-77-6
EINECS: 209-582-2