4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR111333-10G
OR111333-1G
OR111333-5G
APOSOR111333-10GEA
1320
CHF
APOSOR111333-10G
APOSOR111333-1G
APOSOR111333-5G
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Formel:
C₉H₉ClOS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04968788 CAS-Nummer: 65361-26-4 |