Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111301-10G OR111301-5G
APOSOR111301-10GEA 0 CHF
APOSOR111301-10G APOSOR111301-5G
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₆
MW: 287,66 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03787565
CAS-Nummer: 147124-36-5