2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111296-5G OR111296-1G
APOSOR111296-5GEA 205 CHF
APOSOR111296-5G APOSOR111296-1G
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
Formel: C₁₁H₁₄N₄
MW: 202.26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09932504
CAS-Nummer: 1016501-27-1