Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl 2,5-dichloronicotinate
OR111287-1G
OR111287-5G
APOSOR111287-1GEA
126
CHF
APOSOR111287-1G
APOSOR111287-5G
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Formel:
C₈H₇Cl₂NO₂ MW: 220,06 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07636850 CAS-Nummer: 148065-10-5 |