Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Phenylamidin Hydrochlorid HydratBenzoesäureamidin Hydrochlorid HydratBenzamidiniumchlorid Hydrat
APOSOR11123-25GEA 21.1 CHF
APOSOR11123-25G APOSOR11123-5G APOSOR11123-100G
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Formel: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
MW: 174,63 g/mol
Melting Pt: 82…85 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00066285
CAS-Nummer: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4