(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
OR111221-1G
OR111221-5G
OR111221-10G
APOSOR111221-1GEA
45.3
CHF
APOSOR111221-1G
APOSOR111221-5G
APOSOR111221-10G
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ MW: 255,08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06739269 CAS-Nummer: 59128-15-3 |