(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Morpholin-4-ylcarbonyl)aniline
OR111157-1G OR111157-5G
APOSOR111157-1GEA 110 CHF
APOSOR111157-1G APOSOR111157-5G
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00158788
CAS-Nummer: 51207-86-4