2-Piperidinonicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR111151-1G OR111151-5G
APOSOR111151-1GEA 0 CHF
APOSOR111151-1G APOSOR111151-5G
2-Piperidinonicotinonitril
2-Piperidinonicotinonitril
Formel: C₁₁H₁₃N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04113613
CAS-Nummer: 34595-23-8