N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111133-1G OR111133-5G
APOSOR111133-1GEA 0 CHF
APOSOR111133-1G APOSOR111133-5G
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₃
MW: 250.298 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 79606-48-7