1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111124-5G
OR111124-1G
APOSOR111124-5GEA
207
CHF
APOSOR111124-5G
APOSOR111124-1G
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Formel:
C₁₀H₁₄O MW: 150,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060890 CAS-Nummer: 5379-19-1 |