Ethyl-1H-indazol-6-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111116-1G
OR111116-5G
OR111116-10G
APOSOR111116-1GEA
34.8
CHF
APOSOR111116-1G
APOSOR111116-5G
APOSOR111116-10G
Ethyl-1H-indazol-6-carboxylat
Ethyl-1H-indazol-6-carboxylat
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07371613 CAS-Nummer: 713-09-7 |