3-Aminobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Cyanoaniline, m-Aminobenzonitrile, m-Cyanoaniline
OR11110-100G OR11110-25G OR11110-5G
APOSOR11110-100GEA 170 CHF
APOSOR11110-100G APOSOR11110-25G APOSOR11110-5G
3-Aminobenzonitril
3-Aminobenzonitril
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 289…290 °C
Melting Pt: 48…53 °C
Flash-Pt: 112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007756
CAS-Nummer: 2237-30-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III