4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1-tritylpyrazole
OR111071-1G OR111071-5G
APOSOR111071-1GEA 57.5 CHF
APOSOR111071-1G APOSOR111071-5G
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
Formel: C₂₂H₁₇BrN₂
MW: 389,296 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09907863
CAS-Nummer: 95162-14-4