6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
OR111040-5G
APOSOR111040-5GEA 0 CHF
APOSOR111040-5G
6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₉H₈ClNO₂
MW: 197,62 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01744501
CAS-Nummer: 5791-00-4