Methyltricosanoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Tricosansäuremethylester
APOSOR111025-1GEA
392
CHF
APOSOR111025-1G
Methyltricosanoat
Methyltricosanoat
Formel:
C₂₄H₄₈O₂ MW: 368,64 g/mol Melting Pt: 53…56 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009349 CAS-Nummer: 2433-97-8 |