Methyl-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110968-1G OR110968-5G OR110968-250MG
APOSOR110968-1GEA 83.6 CHF
APOSOR110968-1G APOSOR110968-5G APOSOR110968-250MG
Methyl-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Methyl-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,62 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07021508
CAS-Nummer: 900019-38-7