1H-Indole-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110958-1G OR110958-250MG OR110958-5G
APOSOR110958-1GEA 138 CHF
APOSOR110958-1G APOSOR110958-250MG APOSOR110958-5G
1H-Indole-2-carboxamide
1H-Indole-2-carboxamide
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160.18 g/mol
Melting Pt: 225…227 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00231036
CAS-Nummer: 1670-84-4