Methyl (2-nitrophenyl)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 2-(2-nitrophenyl)acetate
OR110947-5G
OR110947-25G
APOSOR110947-5GEA
27.9
CHF
APOSOR110947-5G
APOSOR110947-25G
Methyl (2-nitrophenyl)acetate 98%
Methyl (2-nitrophenyl)acetate
Formel:
C₉H₉NO₄ MW: 195,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00968465 CAS-Nummer: 30095-98-8 |