Ethyl-(4-iodphenyl)acetat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2-(4-iodophenyl)acetate
OR110943-1G OR110943-25G OR110943-5G
APOSOR110943-1GEA 26.2 CHF
APOSOR110943-1G APOSOR110943-25G APOSOR110943-5G
Ethyl-(4-iodphenyl)acetat
Ethyl-(4-iodphenyl)acetat
Formel: C₁₀H₁₁IO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779004
CAS-Nummer: 15250-46-1