2-Acetyl-5-brombenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(5-Bromobenzofuran-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-bromobenzo[b]furan
OR110915-1G OR110915-5G
APOSOR110915-1GEA 61 CHF
APOSOR110915-1G APOSOR110915-5G
2-Acetyl-5-brombenzofuran
2-Acetyl-5-brombenzofuran
Formel: C₁₀H₇BrO₂
MW: 239,07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00276737
CAS-Nummer: 38220-75-6