3,5-Dibrom-4-methylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11090-25G OR11090-5G
APOSOR11090-25GEA 258 CHF
APOSOR11090-25G APOSOR11090-5G
3,5-Dibrom-4-methylbenzoesäure
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017544
CAS-Nummer: 67973-32-4