Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110898-1G
OR110898-5G
APOSOR110898-1GEA
279
CHF
APOSOR110898-1G
APOSOR110898-5G
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ MW: 199,25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15143238 CAS-Nummer: 59857-87-3 |