3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110885-1G OR110885-5G
APOSOR110885-1GEA 140 CHF
APOSOR110885-1G APOSOR110885-5G
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
Melting Pt: 113…116 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03131298
CAS-Nummer: 83747-30-2