3-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110873-1G OR110873-5G
APOSOR110873-1GEA 83.6 CHF
APOSOR110873-1G APOSOR110873-5G
3-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
3-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00664642
CAS-Nummer: 101004-93-7