5-Amino-7-brom-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Bromo-1H-indazol-5-amine
OR110843-1G
OR110843-250MG
APOSOR110843-1GEA
34.8
CHF
APOSOR110843-1G
APOSOR110843-250MG
5-Amino-7-brom-1H-indazol 98%
5-Amino-7-bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₆BrN₃ MW: 212,0500 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08275114 CAS-Nummer: 953411-10-4 |