5-Phenyl-1,3-cyclohexandion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
OR11080-100G
OR11080-25G
OR11080-5G
APOSOR11080-100GEA
254
CHF
APOSOR11080-100G
APOSOR11080-25G
APOSOR11080-5G
5-Phenyl-1,3-cyclohexandion 98%
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Formel:
C₁₂H₁₂O₂ Melting Pt: 185…188 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051846 CAS-Nummer: 493-72-1 |