3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid
OR110758-1G OR110758-250MG
APOSOR110758-1GEA 201 CHF
APOSOR110758-1G APOSOR110758-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid 95%
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07774185
CAS-Nummer: 214848-62-1