3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110747-1G
OR110747-250MG
APOSOR110747-1GEA
261
CHF
APOSOR110747-1G
APOSOR110747-250MG
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02182241 CAS-Nummer: 354548-73-5 |