7-Chlor-5-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110736-1G OR110736-250MG
APOSOR110736-1GEA 314 CHF
APOSOR110736-1G APOSOR110736-250MG
7-Chlor-5-nitro-1H-indazol
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
Melting Pt: 240…243 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 74209-22-6