6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR110726-1G OR110726-5G OR110726-25G
APOSOR110726-1GEA 36.7 CHF
APOSOR110726-1G APOSOR110726-5G APOSOR110726-25G
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₆N₂O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425744
CAS-Nummer: 81721-87-1