4-Nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110725-100G OR110725-5G OR110725-25G
APOSOR110725-100GEA 188 CHF
APOSOR110725-100G APOSOR110725-5G APOSOR110725-25G
4-Nitro-1H-indazol
4-Nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Melting Pt: 199…203 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022784
CAS-Nummer: 2942-40-7