2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]oxazol-6-amine
OR110719-1G OR110719-5G
APOSOR110719-1GEA 66.2 CHF
APOSOR110719-1G APOSOR110719-5G
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amin
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amin
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 148,1619 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03791181
CAS-Nummer: 5676-60-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III