2-(Chlormethyl)-6-nitrobenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110716-1G OR110716-250MG OR110716-5G
APOSOR110716-1GEA 321 CHF
APOSOR110716-1G APOSOR110716-250MG APOSOR110716-5G
2-(Chlormethyl)-6-nitrobenzoxazol
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Formel: C₈H₅ClN₂O₃
Melting Pt: 69…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00775454
CAS-Nummer: 221638-74-0