2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR110682-1G
OR110682-5G
APOSOR110682-1GEA
149
CHF
APOSOR110682-1G
APOSOR110682-5G
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Formel:
C₁₀H₅Cl₂NOS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08060545 CAS-Nummer: 868755-69-5 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)