4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR110680-1G OR110680-5G
APOSOR110680-1GEA 149 CHF
APOSOR110680-1G APOSOR110680-5G
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Formel: C₁₁H₈N₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664409
CAS-Nummer: 830330-33-1