Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110667-1G OR110667-5G
APOSOR110667-1GEA 78.4 CHF
APOSOR110667-1G APOSOR110667-5G
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClN₂O₂
Melting Pt: 33…36 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09953512
CAS-Nummer: 49679-45-0