4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR110629-1G
OR110629-5G
APOSOR110629-1GEA
323
CHF
APOSOR110629-1G
APOSOR110629-5G
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO₃S MW: 259,704 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00219329 CAS-Nummer: 112539-09-0 |