4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110620-1G OR110620-5G
APOSOR110620-1GEA 158 CHF
APOSOR110620-1G APOSOR110620-5G
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₁₂H₇ClN₂S
MW: 246,72 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00218029
CAS-Nummer: 182198-35-2