6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110616-1G
OR110616-5G
APOSOR110616-1GEA
52.2
CHF
APOSOR110616-1G
APOSOR110616-5G
6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅ClO₄ Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00991129 CAS-Nummer: 883-92-1 |