4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR110600-1G OR110600-5G
APOSOR110600-1GEA 445 CHF
APOSOR110600-1G APOSOR110600-5G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₉H₆BrClN₂O₂S
MW: 321,573 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12406835
CAS-Nummer: 1174064-62-0