Methyl-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoxalinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylate
OR110597-1G
APOSOR110597-1GEA 170 CHF
APOSOR110597-1G
Methyl-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoxalinecarboxylate
Methyl-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoxalinecarboxylate
Formel: C₁₀H₈N₂O₄
MW: 220,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11973607
CAS-Nummer: 354793-04-7