5-Chloro-3-phenyl[1,2,4]thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110572-1G
OR110572-5G
OR110572-10G
APOSOR110572-1GEA
135
CHF
APOSOR110572-1G
APOSOR110572-5G
APOSOR110572-10G
5-Chloro-3-phenyl[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-phenyl[1,2,4]thiadiazole
Formel:
C₈H₅ClN₂S MW: 196,66 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00096450 CAS-Nummer: 24255-23-0 |